Documentos Principais
260851
Sigma-Aldrich
2-Bromothioanisole
97%
Sinônimo(s):
2-Bromophenyl methyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4SCH3
Número CAS:
Peso molecular:
203.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.633 (lit.)
p.e.
145-146 °C/27 mmHg (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
chave InChI
ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromothioanisole has been used in the preparation of:
  • thioether-methyleneborane (PhSCH2B (C6F5)2)2
  • 1-dimesitylboryl-2-methylthio-benzene
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Youngmin Kim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(27), 4957-4960 (2009-06-06)
Going fishing! The sulfonium borane [1](+) complexes cyanide in pure water at the maximum allowable concentration of 50 ppb recommended by the European Union. The high cyanide ion affinity displayed by this compound arises from favorable Coulombic effects augmented by
The thioether-methyleneborane (PhSCH2B (C6F5) 2) 2: synthesis and reactivity with donors and alkynes.
Tanur CA and Stephan DW.
Organometallics, 30(13), 3652-3657 (2011)
Isolation of S-(bromophenyl)cysteine isomers from liver proteins of bromobenzene-treated rats.
P E Weller et al.
Chemical research in toxicology, 4(1), 17-20 (1991-01-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
260851-1G
260851-5G4061837246685