Documentos Principais
513253
Sigma-Aldrich
N-Methoxy-N-methylacetamide
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CON(OCH3)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
103.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
152 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CON(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(6)5(2)7-3/h1-3H3
chave InChI
OYVXVLSZQHSNDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Simple Weinreb amide used in the synthesis of marine natural products myriaporone and usneoidone as a ketone synthon.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Total synthesis of natural myriaporones.
Marta Pérez et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(13), 1724-1727 (2004-03-24)
Asymmetric synthesis of heterocycles using sulfinimines (N-sulfinyl imines).
Davis FA, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 7, 120-128 (2006)
European Journal of Organic Chemistry, 9, 1911-1922 (2004)
Acetylations of strongly basic and nucleophilic enolate anions with N-methoxy-N-methylacetamide.
Oster TA and Harris TM.
Tetrahedron Letters, 24(18), 1851-1854 (1983)
Xue Zhi Zhao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(23), 7816-7825 (2006-08-16)
The diketo acid (DKA) class of HIV-1 integrase inhibitors are thought to function by chelating divalent metal ions within the enzyme catalytic center. However, differences in mutations conferring resistance among sub-families of DKA inhibitors suggest that multiple binding orientations may