Key Documents
D2158
Sigma-Aldrich
Histodenz
nonionic density gradient medium
Sinônimo(s):
5-(N-2,3-Di-hidroxipropilacetamido)-2,4,6-tri-iodo-N,N′-bis(2,3-di-hidroxipropil)isoftalamida
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H26I3N3O9
Número CAS:
Peso molecular:
821.14
Beilstein:
2406632
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
forma
powder
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N(CC(O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
chave InChI
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O HistoDenz, também conhecido como iohexol, é um composto de contraste de raios X não iônico desenvolvido especificamente como um meio de gradiente de densidade iodado.
Aplicação
O HistoDenz é adequado para separar tudo, de macromoléculas a células viáveis, por centrifugação zonal ou isopícnica.
  • Também foi usado no isolamento e na cultura de células estreladas hepáticas.
  • Também foi usado extração de células microbianas de amostras ambientais.
  • Também foi usado na coloração de LacZ (β-galactosidase).
  • Também foi usado para o enriquecimento de gonócitos.
Características e benefícios
O HistoDenz oferece várias propriedades favoráveis como meio de gradiente.
  • Ele tem toxicidade muito baixa, baixa osmolalidade, alta densidade e baixa viscosidade (em comparação com a sacarose).
  • É solúvel em água, não iônico e quimicamente quase inerte.
Informações legais
Histodenz is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Iodixanol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001294
Iodixanol
Extraction of Microbial Cells from Environmental Samples for FISH Approaches
Jennifer Pratscher
Methods in Molecular Biology, 2246 (2021)
Attachment of Pseudomonas putida onto differently structured kaolinite minerals: A combined ATR-FTIR and 1H NMR study.
Vasiliadou I A, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 84(2), 354-359 (2011)
Malin Helenius et al.
Scandinavian journal of urology, 49(5), 377-381 (2015-03-21)
Computed tomography urography (CTU) can be used to direct further investigation of patients if the bladder tumour detection rate is high. The aim of this study was to compare a CTU protocol including an enhancement-triggered scan and flexible cystoscopy for
Skeletal muscle tissue clearing for lacz and fluorescent reporters, and immunofluorescence staining.
Verma M, et al.
Methods in Molecular Biology, 129-140 (2016)
Optimization of culture conditions for short-term maintenance, proliferation, and colony formation of porcine gonocytes.
Awang-Junaidi, et al.
Journal of Animal Science and Biotechnology, 9(1), 8-8 (2018)