74147
Iohexol
analytical standard
Sinônimo(s):
5-[N-(2,3-Dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodo-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤6.0% water
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
IC1=C(C(NCC(O)CO)=O)C(I)=C(C(NCC(CO)O)=O)C(I)=C1N(CC(CO)O)C(C)=O
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
chave InChI
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?