Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
D163708
Sigma-Aldrich
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
N,O-Dimethylhydroxylamine HCl, N-Methoxymethylamine hydrochloride, Methoxymethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3ONHCH3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
97.54
Beilstein:
3650353
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
crystals
pf
112-115 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CNOC
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
chave InChI
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for the preparation of Weinreb amides recently used in the synthesis of 2-acyloxazoles from 2-oxazolemagnesium chloride.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Daniel J Pippel et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5828-5831 (2007-06-26)
Treatment of oxazole or 5-aryl oxazoles with i-PrMgCl smoothly generates the corresponding 2-Grignard reagents, which react with Weinreb amides to provide exclusively 2-acyl oxazole products.