Documentos Principais
8.40074
Sigma-Aldrich
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
for synthesis
Sinônimo(s):
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride, N-Methoxymethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7NO · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
61.08 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
229-642-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
110-116 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H2](OC)C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
chave InChI
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3