471593
N,N-Diethylhydroxylamine
≥98%
Sinônimo(s):
N-Hydroxydiethylamine, DEHA, Diethylhydroxylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
≥98%
Lim. expl.
10 %
índice de refração
n20/D 1.420 (lit.)
p.e.
125-130 °C (lit.)
pf
−26-−25 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN(O)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-3-5(6)4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?