470414
2-Methoxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
(2-Methoxyphenyl)magnesium bromide, (o-Anisyl)bromomagnesium, (o-Methoxyphenyl)magnesium bromide (6CI), Bromo(2-methoxyphenyl)magnesium, Bromo(o-methoxyphenyl)magnesium, o-Anisylmagnesium bromide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
p.e.
65-67 °C
densidade
1.011 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
BJJFGIPCBFILPB-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?