227234
2-Mesitylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
densidade
1.005 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c([Mg]Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h4-5H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
YXVSITSUDRGILL-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?