Documentos Principais
542318
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, Mesitylene-2-boronic acid, NSC 157832
About This Item
Fórmula linear:
C6H2(CH3)3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
164.01
Beilstein:
2831927
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
115-122 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C9H13BO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5,11-12H,1-3H3
chave InChI
BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Contains varying amounts of anhydride.
Aplicação
Reactant involved in:
  • Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds or 2,6-disubstituted bromoarenes
  • Suzuki-Miyaura coupling for synthesis of biphenyl arsine ligands
  • Addition reactions to naphthyridine N-oxides or β-aryloxyacrylates
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO