445231
2-Methoxyphenylboronic acid
95%
Sinônimo(s):
(2-Methoxyphenyl)boric acid, 2-Methoxybenzeneboronic acid, o-Anisylboronic acid, o-Methoxybenzeneboronic acid, o-Methoxyphenylboronic acid
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
105-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
chave InChI
ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?