445223
2-Fluorophenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2-Fluorobenzeneboronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
139.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
101-110 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccccc1F
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
chave InChI
QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
- Preparation of phenylboronic catechol esters as promising anion receptors for polymer electrolytes
- Diastereoselective synthesis of trisubstituted allylic alcohols via rhodium-catalyzed arylation
- Site-selective Suzuki-Miyaura arylation reactions
- Rh-catalyzed enantioselective addition reactions
- Rhodium- and Palladium-catalyzed substitution reactions
Used for the preparation of biologically active biphenyls and arylboron difluoride Lewis acids.
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
The Journal of Organic Chemistry, 60, 3020-3020 (1995)
Helvetica Chimica Acta, 78, 2026-2026 (1995)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
445223-10G | 4061832283692 |
445223-1G | 4061832283715 |