Documentos Principais
521396
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
2-Cyanobenzeneboronic acid, [m-Cyanophenyl-4-yl]boronic acid
About This Item
Fórmula linear:
NCC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
146.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
pf
240 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,10-11H
chave InChI
NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Employed in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.
Useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tomoya Miura et al.
Organic letters, 7(15), 3339-3341 (2005-07-16)
[reaction: see text]. A new [3 + 2] annulation reaction was developed in which 2-cyanophenylboronic acid reacted as a three-carbon component with alkynes or alkenes to afford substituted indenones or indanones. The use of an alkynoate even produced benzotropone, a