634492
4-Pyridinylboronic acid
90%
Sinônimo(s):
4-Pyridineboronic acid, 4-Pyridylboronic acid
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccncc1
InChI
1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4,8-9H
chave InChI
QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions
- Ligand-free palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction under microwave irradation
Reagent used in Preparation of
- HIV-1 protease inhibitors
- Potential cancer threapeutics, such as PDK1 and protein kinase CK2 inhibitors
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction