578770
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-(4-Pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolane, 2-(Pyridin-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 4-Pyridylboronic acid pinacol ester
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
149-153 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C11H16BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h5-8H,1-4H3
chave InChI
NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction