663816
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
97%
Sinônimo(s):
1,4-Benzenediboronic acid dipinacol ester, 1,4-Bis(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,4-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), cyclic bis(tetramethylethylene) ester p-Benzenediboronic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
241-245 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C18H28B2O4/c1-15(2)16(3,4)22-19(21-15)13-9-11-14(12-10-13)20-23-17(5,6)18(7,8)24-20/h9-12H,1-8H3
chave InChI
UOJCDDLTVQJPGH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and polymerizations
Reagent used in Prepration of
- Efficient solar cell photoelectric polymers
- Field-effect transistors and photovoltaic cells
- Fluorescent compounds and materials such as Blue OLED devices, Blue Polymeric Light Emitting Diodes, and White LEDs
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?