642622
3-Pyridineboronic acid neopentylglycol ester
97%
Sinônimo(s):
5,5-Dimethyl-2-(3-pyridyl)-1,3,2-dioxaborinane, Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
92-96 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14BNO2/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)9-4-3-5-12-6-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
chave InChI
QMEKTOQBDDVVBE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- To synthesize N-alkyl-3-boronopyridinium salts by reacting with corresponding alkyl halides.
- In the ruthenium-catalyzed diastereoselective C-H bond α-arylation of cyclic amines.
- To prepare 2-(3-pyridyl)benzoxazole by reacting with benzoxazole via copper-catalyzed oxidative arylation reaction.
- In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction