Documentos Principais
632686
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
Sinônimo(s):
2-(4-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14BFO2
Número CAS:
Peso molecular:
208.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
64-68 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H14BFO2/c1-11(2)7-14-12(15-8-11)9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
chave InChI
GWWSSPCPSWVJRZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)