Documentos Principais
464910
Sigma-Aldrich
2-Furanylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
(5-Furanyl)boronic acid, 2-Furanboronic acid, 2-Furylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5BO3
Número CAS:
Peso molecular:
111.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
pf
112 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccco1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H
chave InChI
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction