Key Documents
666491
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinylboronic acid
90%
Sinônimo(s):
(2,4-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, (2,6-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, 2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dimethoxy-5-Pyrimidineboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2(C4HN2)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
183.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
forma
solid
Impurezas
5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
pf
113-117 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ncc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C6H9BN2O4/c1-12-5-4(7(10)11)3-8-6(9-5)13-2/h3,10-11H,1-2H3
chave InChI
LKGKUACPLXCVOF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)