900995
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
≥97%
Sinônimo(s):
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Ensaio
≥97%
Formulário
powder or crystals
pf
99-100 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1=NN(C)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H16BF3N2O2/c1-9(2)10(3,4)19-12(18-9)7-6-17(5)16-8(7)11(13,14)15/h6H,1-5H3
chave InChI
MUZZCKPFJNQCIH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)