741469
4-(1HTetrazol-5-yl)phenylboronic acid
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
pf
174-179 °C (Decomposition)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
chave InChI
DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)