Documentos Principais
579386
Sigma-Aldrich
trans-1-Heptenylboronic acid
Sinônimo(s):
(E)-Hept-1-enylboronic acid, trans-1-Hepten-1-ylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15BO2
Número CAS:
Peso molecular:
142.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
107-111 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\B(O)O
InChI
1S/C7H15BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7,9-10H,2-5H2,1H3/b7-6+
chave InChI
LDTJUGVTOZBIBN-VOTSOKGWSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura alkenylation
  • Palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction of oxabicyclic alkenes
  • Double Suzuki couplings
  • Rhodium-catalyzed asymmetric addition reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)