Documentos Principais
639184
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
Sinônimo(s):
2-Fluoro-5-pyridylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
140.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
chave InChI
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in a synthesis of halohydroxypyridines by hydroxydeboronation with basic hydrogen peroxide.
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction