Key Documents
567183
Sigma-Aldrich
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13N3
Número CAS:
Peso molecular:
187.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.5890 (lit.)
pb
314-315 °C (lit.)
densidade
1.115 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13N3/c12-9-10-3-1-2-4-11(10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2
chave InChI
FRICBZWJFIRJOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)