Documentos Principais
571415
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
97%
Sinônimo(s):
1-(4-Anisyl)piperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
Beilstein:
156736
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
42-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
chave InChI
MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Htr1a(24473)
Advertência
Absorbs CO2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marcelo Dutra Arbo et al.
Archives of toxicology, 90(12), 3045-3060 (2016-01-29)
The piperazine derivatives most frequently consumed for recreational purposes are 1-benzylpiperazine, 1-(3,4-methylenedioxybenzyl) piperazine, 1-(3-trifluoromethylphenyl) piperazine and 1-(4-methoxyphenyl) piperazine. Generally, they are consumed as capsules, tablets or pills but also in powder or liquid forms. Currently, the precise mechanism by which