M22601
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
98%
Sinônimo(s):
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 1-(o-Anisyl)piperazine, 1-(o-Methoxyphenyl)piperazine, N-(2-Methoxyphenyl)piperazine, N-(o-Methoxyphenyl)piperazine, o-Methoxyphenylpiperazine
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
p.e.
130-133 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
35-40 °C (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
chave InChI
VNZLQLYBRIOLFZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Adra1a(29412) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr7(65032)
Categorias relacionadas
Aplicação
- To functionalize pyrazolylvinyl ketones via Aza-Michael addition reaction.
- To prepare cyclic amine substituted Tröger′s base derivatives.
- To prepare functionalized bis(mercaptoimidazolyl)borates by reacting with the activated ester, [(1-methyl-2-mercaptoimidazol-5-yl)carbonyl]succinimide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M22601-25G | 4061834041702 |
M22601-5KG | |
M22601-500G | |
M22601-5G | 4061834041719 |