M23004
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
265.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
pf
240 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13;;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;2*1H
chave InChI
MMXANKLJIHSIQH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?