Key Documents
279773
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
207.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
131-133 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13N3O2/c14-13(15)10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
chave InChI
VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Inclusion interactions of 1-(4-nitrophenyl)piperazine with 4-sulfonatocalix[n]arenes were investigated by UV spectroscopy and fluorescence spectroscopy.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yongbin Zhang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 132, 44-51 (2014-05-27)
The inclusion behaviors of 4-Sulfonatocalix[n]arenes (SCXn) (n=4, 6, 8) with 1-(4-nitrophenyl)piperazine (NPP) were investigated by UV spectroscopy and fluorescence spectroscopy at different pH values (pH=3.05, 6.50, 8.40). The UV absorption and fluorescence intensity of NPP remarkably increased in presence of