Documentos Principais
641081
Sigma-Aldrich
2-Iodoimidazole
97%
Sinônimo(s):
2-Iodo-1H-imidazole
About This Item
Fórmula linear:
C3H3IN2
Número CAS:
Peso molecular:
193.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
chave InChI
MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Alkylation leading to alkyl derivatives with antibacterial activity
  • Iodination of N-tritylimidazole
  • Photochemical intramolecular aromatic substitutions
  • Synthesis of cyclopentapyrazines using thermolysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)