Key Documents
151645
Sigma-Aldrich
Thiazole
99%
Sinônimo(s):
3-Azathiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3NS
Número CAS:
Peso molecular:
85.13
Beilstein:
103852
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
chave InChI
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Thiazole is a naturally occurring compound in sesame seed oil and chicken.
Aplicação
Thiazoles were used to create novel recognition motifs for interaction with divalent and trivalent metal ions in siderophores or antibiotics.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Lebensm. Wiss. Technol., 19, 122-122 (1986)
Koryo, 165, 91-91 (1990)
Chem. Abstr., 105, 189645q-189645q (1986)
Thiazole and oxazole peptides: biosynthesis and molecular machinery.
R S Roy et al.
Natural product reports, 16(2), 249-263 (1999-05-20)
Chem. Abstr., 113, 210350s-210350s (1990)