W361518
Thiazole
≥99%
Sinônimo(s):
1,3-thiazole
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
nutty
cadeia de caracteres SMILES
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
chave InChI
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?