186511
(S)-(+)-2-Pyrrolidinemethanol
97%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)pyrrolidine, L-Prolinol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +31°, c = 1 in toluene
índice de refração
n20/D 1.4853 (lit.)
p.e.
74-76 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m0/s1
chave InChI
HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?