171824
DL-Proline
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
(±)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DL-Proline, ReagentPlus®, 99%
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
208 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
chave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.