Documentos Principais
8.16019
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Proline
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(-)-Proline, Pro
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
205-702-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
220-222 °C (decomposition)
solubilidade
1500 g/L
densidade
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
chave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -86.0 - -84.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1