Documentos Principais
302767
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
96%
Sinônimo(s):
N-Methyl-L-prolinol, (S)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
115.17
Beilstein:
79851
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]19/D −49.5°, c = 5 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
67-69 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
chave InChI
VCOJPHPOVDIRJK-LURJTMIESA-N
Aplicação
Precursor to phosphine ligands for catalytic asymmetric Grignard cross-coupling reactions.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2195-2195 (1983)
Artigos
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.