422886
(S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
97%
Ensaio
97%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +20°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
pb
65 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5,7H,1-4,6H2/t5-/m0/s1
chave InChI
AUKXFNABVHIUAC-YFKPBYRVSA-N
Descrição geral
Aplicação
- For the asymmetric transformation of (S)-alanine.
- In the asymmetric α-fluorination of linear and branched aldehydes using N-fluorobenzenesulfonamide as the fluorinating agent.
It can also be used as a reactant to prepare Schiff base metal complexes with pyrrolidine fragment as a ligand in asymmetric synthesis.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.