Documentos Principais
721824
Sigma-Aldrich
1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Sinônimo(s):
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.472
n20/D 1.472
densidade
1.014 g/mL at 25 °C
1.014 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3
chave InChI
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)