346721
(1R,2R)-(−)-1,2-Diaminocyclohexane
98%
Sinônimo(s):
(1R)-trans-1,2-Cyclohexanediamine
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −25°, c = 5 in 1 M HCl
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Chiral C2-symmetric diphenylphosphoramide and diphenylthiophosphoramide ligands by reacting with diphenylphosphinic chloride and diphenylthiophosphinic chloride, respectively.
- Bis-urea and the amino-thiourea ligands by reacting with isocyanates and isothiocyanates, respectively.
- Biologically active chiral palladium(II) and platinum(II) complexes.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
346721-250MG | |
346721-5G | 4061826761366 |
346721-1G | 4061826761359 |