364002
(1S,2S)-(−)-1,2-Diphenylethylenediamine
97%
Sinônimo(s):
(1S,2S)-(−)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −102°, c = 1 in ethanol
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
pf
83-85 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1
chave InChI
PONXTPCRRASWKW-KBPBESRZSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?