Documentos Principais
715964
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
97%
Sinônimo(s):
(1S,2S)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2
Número CAS:
Peso molecular:
240.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D −17.0°, c = 0.5 in chloroform
pf
48-53 °C
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@H]([C@@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
chave InChI
BTHYVQUNQHWNLS-HOTGVXAUSA-N
Aplicação
(1S,2S)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine can be used as:
  • A precursor for the synthesis of chiral imidazolinium salts, which are used as catalysts for aza Diels−Alder reaction and as shift reagents for potassium salt of Mosher′s acid.
  • A ligand in the preparation of 2,3-dihydrobenzofurans and indanes by reacting alkyl halides with alkyl electrophiles using nickel/diamine catalyst.
  • A ligand in the synthesis of carbamates, sulfonamides, and sulfones through alkyl-alkyl Suzuki reaction using Ni catalyst.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Catalytic enantioselective cyclization/cross-coupling with alkyl electrophiles
Cong H and Fu GC
Journal of the American Chemical Society, 136(10), 3788-3791 (2014)