715522
(1R,2R)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +17.0°, c = 0.5 in chloroform
pf
48-53 °C
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@@H]([C@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
chave InChI
BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)