270016
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
99%
Sinônimo(s):
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
79-81 °C/15 mmHg (lit.)
pf
14-15 °C (lit.)
densidade
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
270016-10ML | 4061826141717 |
270016-250ML | 4061826141724 |
270016-50ML | 4061826141731 |