Key Documents
684147
Sigma-Aldrich
(1S, 2S)-1,2-di-1-Naphthyl-ethylenediamine dihydrochloride
97%
Sinônimo(s):
(S, S)-1,2-Bis(1-naphthyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
385.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
atividade óptica
[α]22/D +258.0°, c = 1 in H2O
pf
219-224 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].N[C@H]([C@@H](N)c1cccc2ccccc12)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C22H20N2.2ClH/c23-21(19-13-5-9-15-7-1-3-11-17(15)19)22(24)20-14-6-10-16-8-2-4-12-18(16)20;;/h1-14,21-22H,23-24H2;2*1H/t21-,22-;;/m0../s1
chave InChI
SHNGCXWOHADIKG-IXOXMDGESA-N
Aplicação
(1S, 2S)-1,2-di-1-Naphthyl-ethylenediamine dihydrochloride can be used to synthesize N,N′-[(1S,2S)-1,2-di-1-naphthyl-ethylene]bis2-propenamide, a chiral monomer, to prepare polymeric chiral stationary phase for HPLC.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.