Key Documents
684104
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine dihydrochloride
95%
Sinônimo(s):
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
369.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −129°, c = 1 in H2O
pf
>300 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cc1cc(C)c([C@H](N)[C@@H](N)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C20H28N2.2ClH/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(21)20(22)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6;;/h7-10,19-20H,21-22H2,1-6H3;2*1H/t19-,20-;;/m0../s1
chave InChI
HSFKFAWYBTVLDG-TULUPMBKSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)