685879
(1S,2S)-1,2-Bis(2-hydroxyphenyl)ethylenediamine
95%
Sinônimo(s):
(1S,2S)-1,2-Bis(2-hydroxyphenyl)-1,2-ethanediamine, (S,S) Jik Chin Mother Diamine, (S,S) Diaminopharm Diamine, (S,S) Mother Diamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D -65°, c = 0.2 in chloroform
pf
157-162 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H16N2O2/c15-13(9-5-1-3-7-11(9)17)14(16)10-6-2-4-8-12(10)18/h1-8,13-14,17-18H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1
chave InChI
MRNPLGLZBUDMRE-KBPBESRZSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a starting material for the synthesis of Schiff base complexes of gold(III), bearing potent anticancer activity.
- As a stereoinductor in the synthesis of quinoline and isoquinoline based 1,2-diamines; that are employed as catalysts in the preparation of warfarin and coumachlor in water.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.