Documentos Principais
667854
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diphenylphospholano)ethane
kanata purity
Sinônimo(s):
(S,S)-Ph-BPE,BPE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H36P2
Número CAS:
Peso molecular:
506.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
143-147 °C
grupo funcional
phenyl
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1C[C@H](P(CCP2[C@@H](CC[C@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m0/s1
chave InChI
VHHAZLMVLLIMHT-CUPIEXAXSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)