Key Documents
92468
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethyleneurea
≥98.0%
Sinônimo(s):
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N′-Propyleneurea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
107758
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
forma
crystals
pf
263-267 °C (lit.)
264-267 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
chave InChI
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
316.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
158 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)