73489
L-α-Neopentylglycine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
γ-Methyl-L-leucine, (S)-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid, L-γ-Methylleucine
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](N)(CC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-7(2,3)4-5(8)6(9)10/h5H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
chave InChI
LPBSHGLDBQBSPI-YFKPBYRVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?