Documentos Principais
47595
Sigma-Aldrich
Fmoc-Sar-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
Fmoc-N-methylglycine, Fmoc-sarcosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
311.33
Beilstein:
6660958
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO4/c1-19(10-17(20)21)18(22)23-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10-11H2,1H3,(H,20,21)
chave InChI
ZHKQIADIIYMFOZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Fmoc-1-Nal-OH ≥98.0%
Sigma-Aldrich
47433
Fmoc-1-Nal-OH
Fmoc-Gly-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52001
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-Pro-OH ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47636
Fmoc-Pro-OH
Tatsuhiko Kondo et al.
Plant & cell physiology, 52(1), 30-36 (2010-10-12)
CLAVATA3 (CLV3) is a plant peptide hormone in which the proline residues are post-translationally hydroxylated and glycosylated. CLV3 plays a key role in controlling the stem cell mass in the shoot meristem of Arabidopsis thaliana. In a previous report, we
Ewa Radzikowska et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(1), 269-276 (2014-11-05)
Chimeric oligonucleotides containing phosphodiester and phosphorothioate linkages have been obtained using the solid phase synthesis. The oligonucleotide parts possessing natural internucleotide phosphate bonds were assembled using commercially available nucleoside 3'-O-(2-cyanoethyl-N,N-diisopropylamino)phosphoramidites 7 whereas the phosphorothioate segment was built using nucleoside 3'-O-(2-thio-1,3,2-oxathiaphospholanes)